Målecylindre, lav form, klasse B, borosilikatglas
Leverandør: Kavalier
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
432341544 632432341123 632432341338 632432341125 432341443
612-3800EA 741 DKK
612-3800 612-3778 612-3798 612-3779 612-3799
Målecylindre, lav form, klasse B, borosilikatglas
Cylindere Målecylindre
Borosilicate glass, low form, class B.
  • Hexagonal base
  • White graduations
Certificeringer: ISO 4788, DIN 12 680-1