Målecylindre, høj form, klasse B, borosilikatglas
Leverandør: Kavalier
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
432140819 432141130 432141444 432141546 432141238 432141343
612-3770EA 211 DKK
612-3770 612-3773 612-3776 612-3777 612-3774 612-3775
Målecylindre, høj form, klasse B, borosilikatglas
Cylindere Målecylindre
Borosilicate glass, tall form, class B.
  • Hexagonal base
  • White graduations
Certificeringer: ISO 4788, DIN 12 680-1