Måleglas
Leverandør: HIRSCHMANN
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2270193 2270160 2270170 2270175 2270180 2270186 2270190
613-4717EA 500 DKK
613-4717 612-3360 612-3361 612-3362 612-3363 612-3364 612-3365
Måleglas
Cylindere Målecylindre
DURAN®, borosilikatglas, høj form, klasse A.
  • Kalibreret til indhold 'In', certificeret overholdelse af standarder med dateret batchidentifikation (tilgængelig på internettet: www.hirschmannlab.de)
  • Sekskantet plastfod og beskyttelseskrave
  • Kort linje, blå gradueringer
DIN EN ISO 4788
Certificeringer: DIN EN ISO 4788