Mixing measuring cylinders, tall form, class A, borosilicate glass
Leverandør: HIRSCHMANN
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2340194 2340160 2340170 2340175 2340180 2340186 2340190 2340193
612-3095EA 1780 DKK
612-3095 612-1525 612-1526 612-1527 612-1528 612-1529 612-1530 612-1531
Mixing measuring cylinders, tall form, class A, borosilicate glass
Cylindere Målecylindre
DURAN®, borosilikatglas, med prop i PE, klasse A.
  • Kalibreret til indhold 'In', certificeret overholdelse af standarder med dateret batchidentifikation (tilgængelig på internettet: www.hirschmannlab.de)
  • Sekskantet glasfod, NS-slib
  • Gradueringer ved hovedpunkter, blå gradueringer
DIN EN ISO 4788
Certificeringer: DIN EN ISO 4788