Målecylindre, lav form, klasse B, borosilikatglas
Leverandør: HIRSCHMANN
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2400194 2400160 2400170 2400175 2400180 2400186 2400190 2400193
612-3103EA 818 DKK
612-3103 612-1532 612-1533 612-1534 612-1535 612-1536 612-1537 612-1538
Målecylindre, lav form, klasse B, borosilikatglas
Cylindere Målecylindre
DURAN®, borosilikatglas, lav form, klasse B.
  • Kalibreret til indhold 'ln'
  • Sekskantet fod, hældetud
  • Holdbare gradueringer i brun farve, korte linjer
DIN EN ISO 4788