Målecylindre, lav form, klasse B, borosilikatglas, SILBERBRAND ETERNA
Leverandør: Brand
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
42062 42064 42038 42048 42054 42028 42008 42020
612-5116EA 610 DKK
612-5116 612-5117 612-5099 612-5100 612-5115 612-5098 612-5096 612-5097
Målecylindre, lav form, klasse B, borosilikatglas, SILBERBRAND ETERNA
Cylindere Målecylindre
Borosilikatglas 3,3, lav form, klasse B.
  • Kalibreret til indhold (TC, In)
  • Sekskantet fod, hældetud
  • Mærker og påskrifter i brun ETERNA-farve, korte gradueringsmærker
DIN  EN ISO 4788
Certificeringer: DIN  EN ISO 4788