Målecylindre, høj form, klasse B, PMP
Leverandør: Brand
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
34720 34728 34748 34908 34928 34948 34954 34962
612-4326EA 104 DKK
612-4326 612-4327 612-4329 612-4631 612-4633 612-4635 612-4636 612-4637
Målecylindre, høj form, klasse B, PMP
Cylindere Målecylindre
Transparent PMP, høj form, klasse B.
  • Kalibreret til indhold (TC, In)
  • Med trykt blå skala eller præget skala (Præget skala anbefales til autoklavering)
  • Eksponering for temperaturer på op til 121 °C vil ikke medføre permanent overskridelse af tolerancegrænserne
  • Rengøringstemperaturer under 60 °C anbefales for at bibeholde markeringer og inskriptioner
DIN 12 681 / ISO 6706
Certificeringer: DIN 12 681 / ISO 6706