Måleglas
Leverandør: HIRSCHMANN
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2230194 2230154 2230160 2230170 2230175 2230180 2230186 2230190 2230193
612-3063EA 842 DKK
612-3063 612-1396 612-1397 612-1398 612-1399 612-1400 612-1509 612-1515 612-1516
Måleglas
Cylindere Målecylindre
DURAN®, borosilikatglas, høj form, klasse B.
  • Kalibreret til indhold 'ln'
  • Sekskantet glasfod, hældetud
  • Kort linje, blå gradueringer
DIN EN ISO 4788
Certificeringer: DIN EN ISO 4788