Målecylindre, høj form, klasse B, borosilikatglas, SILBERBRAND ETERNA
Leverandør: Brand
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
31962 31964 31920 31905 31908 31928 31938 31948 31954
612-5014EA 691 DKK
612-5014 612-4218 612-5003 612-5000 612-5002 612-5004 612-5011 612-5012 612-5013
Målecylindre, høj form, klasse B, borosilikatglas, SILBERBRAND ETERNA
Cylindere Målecylindre
Borosilikatglas 3.3, høj form, klasse B.
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Hexagonal base, spout
  • Short graduation marks
  • Marks and inscriptions in ETERNA amber stain
DIN EN ISO 4788
Certificeringer: DIN EN ISO 4788.