Målecylindere
Leverandør: KARTELL
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577
612-0951EA 64.9 DKK
612-0951 612-0952 612-0953 612-0954 612-0955 612-0956 612-0957 612-0958
Målecylindere
Cylindere Målecylindre
Transparent PMP (TPX®), høj type.
  • Hældetud, femkantet bund og støbte hvide inddelinger
  • Ingen meniske, kemisk ikke-absorberende, vandskyende overflade, fremragende kemisk modstandsdygtighed
  • Kan bruges sammen med væsker på op til +170 °C
ISO 6706, BS 5404 Part 2
Certificeringer: ISO 6706, BS 5404 del 2