Målecylindere
Leverandør: VITLAB
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
64704 64804 64904 65004 65204 65304
612-4412EA 89.2 DKK
612-4412 612-4413 612-4414 612-4415 612-4417 612-4418
Målecylindere
Cylindere Målecylindre
Transparent PMP, høj type, klasse A.
  • Hældetud, sekskantet bund og ring-støbte inddelinger
  • Nøjagtighed kontrolleret individuelt og markeret med "H"
  • Leveres med testcertifikat med angivelse af lotnummer og produktionsår (også på måleglasset)
DIN 12681 / ISO 6706
Certificeringer: DIN 12681 / ISO 6706