Mixing measuring cylinders, tall form, class B, borosilicate glass
Leverandør: HIRSCHMANN
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2330194 2330160 2330170 2330175 2330180 2330186 2330190 2330193
612-3087EA 1520 DKK
612-3087 612-3080 612-3081 612-3082 612-3083 612-3084 612-3085 612-3086
Mixing measuring cylinders, tall form, class B, borosilicate glass
Cylindere Målecylindre
DURAN®, borosilikatglas, med prop i PE, klasse B.
  • Kalibreret til indhold 'ln'
  • Sekskantet glasfod, NS-slib
  • Gradueringer ved hovedpunkter, blå gradueringer
DIN EN ISO 4788
Certificeringer: DIN EN ISO 4788