Måleglas, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
3662-0010 3662-0025 3662-0050 3662-0100 3662-0250 3662-0500 3662-1000 3662-2000 3662-4000
612-4020EA 146 DKK
612-4020 612-4021 612-4022 612-4023 612-4024 612-4025 612-4026 612-4027 612-4028
Måleglas, Nalgene®
Cylindere Målecylindre
PPCO, gennemskinnelig, høj form, klasse B.
  • Stor blå sekskantet fod giver bedre stabilitet
  • Stor hældetud, blå støbte gradueringer
  • Kan steriliseres kemisk uden at nøjagtigheden påvirkes, autoklave vil påvirke nøjagtigheden
ISO 6706, CFR21
Certificeringer: ISO 6706, CFR21