Measuring cylinders, tall form, class A, borosilicate glass, BLAUBRAND® ETERNA
Leverandør: Brand
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
32762 32764 32705 32708 32720 32728 32738 32748 32754 2.32762
612-5037EA 990 DKK
612-5037 612-9268 612-5030 612-5031 612-5032 612-5033 612-5034 612-5035 612-5036 612-4898
Measuring cylinders, tall form, class A, borosilicate glass, BLAUBRAND® ETERNA
Cylindere Målecylindre
Borosilikat 3.3 glas, høj form, klasse A, overensstemmelsescertificeret.
  • Kalibreret til indhold (TC, In)
  • Sekskantet glasfod, hældetud
  • Ringmærke ved større gradueringer, ETERNA brune gradueringer
DIN EN ISO 4788
Certificeringer: DIN EN ISO 4788
Bestillingsoplysninger: Leveres med batchcertifikat. Målecylindre fås også på forespørgsel med et individuelt certifikat, et USP individuelt certifikat eller et DAkkS kalibreringscertifikat.