Måleglas
Leverandør: HIRSCHMANN
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2210194 2210154 2210160 2210170 2210175 2210180 2210186 2210190 2210193
612-1395EA 1070 DKK
612-1395 612-1385 612-1386 612-1387 612-1388 612-1389 612-1390 612-1391 612-1392
Måleglas
Cylindere Målecylindre
DURAN®, borosilikatglas, høj form, klasse A.
  • Kalibreret til indhold 'In', certificeret overholdelse af standarder med dateret batchidentifikation (tilgængelig på internettet: www.hirschmannlab.de)
  • Sekskantet glasfod, hældetud
  • Ringmærke ved større gradueringer, brun graduering
DIN EN ISO 4788
Certificeringer: DIN EN ISO 4788