Måleglas, Schellbach
Leverandør: HIRSCHMANN
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2220154 2220160 2220170 2220175 2220180 2220186 2220190 2220193 2220194
612-3046EA 162 DKK
612-3046 612-3047 612-3048 612-3049 612-3050 612-3051 612-3052 612-3053 612-3054
Måleglas, Schellbach
Cylindere Målecylindre
DURAN®, borosilikatglas, høj form, klasse A.
  • Kalibreret til indhold 'In', certificeret overholdelse af standarder med dateret batchidentifikation (tilgængelig på internettet: www.hirschmannlab.de)
  • Sekskantet glasfod, hældetud
  • Ringmærker ved større gradueringer, blå gradueringer
DIN EN ISO 4788
Certificeringer: DIN EN ISO 4788