Målecylindre, høj form, klasse A, borosilikatglas
Leverandør: HIRSCHMANN
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2240194 2240154 2240160 2240170 2240175 2240180 2240186 2240190 2240193
612-3072EA 1070 DKK
612-3072 612-1517 612-1518 612-1519 612-1520 612-1521 612-1522 612-1523 612-1524
Målecylindre, høj form, klasse A, borosilikatglas
Cylindere Målecylindre
DURAN® borosilikatglas, høj form, klasse A.
  • Kalibreret til indhold 'In', certificeret overholdelse af standarder med dateret batchidentifikation (tilgængelig på internettet: www.hirschmannlab.de)
  • Sekskantet glasfod, hældetud
  • Ringgradueringer ved hovedpunkter, blå gradueringer
DIN EN ISO 4788