Måleglas med inddeling
Leverandør: VITLAB
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
640941 641941 642941 643941 645941 64491 64291 644941 64591 64391 64091 64191
612-2400EA 28.4 DKK
612-2400 612-2414 612-2416 612-2418 612-2423 612-2419 612-2415 612-2420 612-2422 612-2417 612-3748 612-3749
Måleglas med inddeling
Cylindere Målecylindre
SAN eller PP, gennemskinnelig, kort form, klasse B.
  • Hældetud, rund bund og støbt skala
  • SAN-modeller er ikke autoklaverbare
  • PP-modeller er autoklaverbare