Måleglas
Leverandør: HIRSCHMANN
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2260160 2260170 2260175 2260180 2260186 2260190 2260193
612-3073EA 80.2 DKK
612-3073 612-3074 612-3075 612-3076 612-3077 612-3078 612-3079
Måleglas
Cylindere Målecylindre
DURAN®, borosilikatglas, høj form, klasse B.
  • Kalibreret til indhold 'ln'
  • Aftagelig fod i HDPE og beskyttelseskrave
  • Korte linjer, blå gradueringer
DIN EN ISO 4788
Certificeringer: DIN EN ISO 4788