Måleglas
Leverandør: HIRSCHMANN
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2200154 2200160 2200170 2200175 2200180 2200186 2200190 2200193 2200194 2200197
612-3027EA 116 DKK
612-3027 612-3028 612-3029 612-3030 612-3031 612-3032 612-3033 612-3034 612-3035 612-3036
Måleglas
Cylindere Målecylindre
DURAN®, borosilikatglas, høj form, klasse B.
  • Kalibreret til indhold 'ln'
  • Sekskantet glasfod, hældetud
  • Gradueringer i brun farve
* Ud over DIN.
Certificeringer: DIN EN ISO 4788