Måleglas, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
3663-0010 3663-0025 3663-0050 3663-0100 3663-0250 3663-0500 3663-1000 3663-2000 3663-4000
612-4010EA 153 DKK
612-4010 612-4011 612-4012 612-4013 612-4014 612-4015 612-4016 612-4017 612-4018
Måleglas, Nalgene®
Cylindere Målecylindre
Transparent PMP, høj form, autoklaverbar, klasse B.
  • Kalibreret til at indeholde og levere ved 20 °C, suger ikke væske - ingen miniske forstyrrer aflæsningerne
  • Med støbte gradueringer og sekskantet fod i blåt PP, stabil, stor tud, meget brudsikker
  • Autoklaverbar, med nøjagtigheden påvirkes
ASTM Class B E1272 and ISO 6706
Certificeringer: ASTM klasse B E1272 og ISO 6706