Gas, vapour and particle filters for half and full face masks
Leverandør: HONEYWELL SAFETY
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1785010 1781000 1784000 1784140 1783040
111-3589EA 230 DKK
111-3589 111-3587 111-3588 111-0136 111-0253
Gas, vapour and particle filters for half and full face masks
Åndedrætsværn Genanvendelige masker Maskefiltre
Gasfiltre med bajonettilslutning til brug med halvmasker.
  • Nem at udskifte
  • Lav åndedrætsmodstand
A: Organiske dampe med kogepunkt over 65 °C
AX: Organiske dampe med kogepunkt under 65 °C
B: Uorganiske gasarter og dampe, f.eks. klorin, hydrogencyanid og hydrogensulfid
E: Syreholdige gasarter, f.eks. svovldioxid, saltsyre
K: Ammoniak
Certificeringer: EN 14387, EN143