Hel ansigtsmasker, 6000, 3M
Leverandør: 3M
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
6700S 6800M 6900L
113-0244EA 2240 DKK
113-0244 111-0206 111-0207
Hel ansigtsmasker, 6000, 3M
Åndedrætsværn Genanvendelige masker Fuldtdækkende ansigtsmasker
Letvægts hel ansigtsmasker for maksimal komfort. Inkorporerer et blødt, hypoallergent materiale og central udåndingsventil.
  • Bruger serie 6000/2000 bajonetfiltre
  • En stor linse med ridseresistent belægning giver fremragende udsyn med et bredt synsfelt
  • Cool Flow® udåndingsventilen er designet til at gøre vejrtrækning lettere og reducere opbygning af varme og fugt i ansigtsdelen
  • Åndedrætsværn med lav vedligeholdelse: Kan adskilles, renses og genbruges mange gange
  • Der kræves ingen reservedele, bortset fra filtre og patroner
Vægt: 400 g
EN 136