Beskyttelsesmasker, til engangsbrug, FFP1/FFP2/FFP3, 4000-serien
Leverandør: HONEYWELL SAFETY
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1005605 1005608 1005611 1005614 1005630
111-1273EA 315 DKK
111-1273 111-1274 111-1277 111-1278 111-1279
Beskyttelsesmasker, til engangsbrug, FFP1/FFP2/FFP3, 4000-serien
Åndedrætsværn Engangsmasker Partikelmasker
Enkelt pakkede sammenfoldelige beskyttelsesmasker med alle egenskaber fra Willson 5000 serien: Ultrablød polstring, ny udåndingsventil samt latex-, PVC- og silikone-frie materialer.
  • Fem modeller med sammenfoldeligt design pakket i individuelle hygiejniske poser med påtrykt brugervejledning
  • Kan nemt opbevares i en lomme
  • Folde- og holdemekanisme forhindrer kontaminering af masken, når den ikke er i brug
  • Hagestykket er specielt udformet for at muliggøre almindelige bevægelser under samtale
EN149:2001
Certificeringer: EN 149:2001