Runde mærkater
Leverandør: PRECISION DYNAMICS TIMEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
C-1FA C-2A C-2FA C-3FA C-5A C-7A C-13A C-20A
817-0378EA 348 DKK
817-0378 817-1647 817-0379 817-0380 817-1648 817-1649 817-1652 817-1653
Runde mærkater
Etiketter
Selvklæbende mærkater, der ikke gnides ud. Velegnet til mærkning af prøver og dokumenter. Klare farver. Kan bruges med alle skriveredskaber.
  • Oil and water-resistant
  • Temperature resistant from −45 to +121 °C
  • Peels off easily and leaves no residue
Diameter: 19 mm