VWR®, Mærkater, firkantet
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
817-5000EA 1130 DKK
817-5000 817-5001 817-5003 817-5005 817-5006 817-5007 817-5008 817-5011 817-5013 817-5015
VWR®, Mærkater, firkantet
Etiketter
Mærkaterne og klæbemidlet er designet til at modstå temperaturer mellem −196 og +121 °C. VWR® mærkater er ideelle til al cryoopbevaring, og kan også anvendes i de fleste inkubatorer.
  • No need to laminate
  • Use on tubes, racks and boxes