Ionselektive elektroder
Leverandør: Mettler - Toledo
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
51340500 51340900 51340800 51340600 51340700 51340400 51340300
662-2800EA 12380 DKK
662-2800 662-2804 662-2807 662-2805 662-2806 662-2801 662-2802
Ionselektive elektroder
Elektroder ISE elektroder
Disse ionselektive halvceller med faststofmembran tillader en hurtig og nem bestemmelse af koncentration og aktivitet af en række opløste ioner og gasser.
  • Modular and versatile ion selective half cells consisting of a universal shaft and a ion specific, exchangeable membrane
  • Conform to RoHS (‘Restriction of Hazardous Substances’ in electrical and electronic equipment) and WEEE (‘Waste Electrical and Electronic Equipment’)
Bestillingsoplysninger: Membransæt leveres separat.