Homogenisator, Potter-Elvehjem-type
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
358034 358029 358044 358049 358054 358039
432-5035EA 2450 DKK
432-5035 432-5032 432-5041 432-5044 432-5047 432-5038
Homogenisator, Potter-Elvehjem-type
Homogenisatorer Vævskværne, Potter-Elvehjem
Morteraf borosilikatglas, PTFE-pistil med stang i rustfrit stål. Præcis konstruktion med fuldstændig udskiftelige dele. Anvendes ved klargøring af vævshomogenater etc. PTFE-pistil til blødt væv som hjerne eller lever.
  • Afstand mellem pistil og rør udgør 0,1 til 0,15 mm
  • Kan autoklaveresa
Stav af rustfrit stål Ø 6,3 mm kan anvendes sammen med omrørermotor (vi anbefaler dog kraftigt at anvende vævskværne med sikkerhedsbelægning for at øge brugerens sikkerhed).
Stainless steel rod Ø 6.3 mm can be used with overhead stirrer (however, we strongly recommend using a safety coated tissue grinders  for added user safety)
Wheaton 33 low extractable borosilicate glass (meets ASTM Type I Class A and USP Type I standards)
Certificeringer: Wheaton 33 borosilikatglas med lavt niveau af ekstraherbare stoffer (opfylder standarderne ASTM type I klasse A og USP type I).