Tissue grinders, Potter-Elvehjem type
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
357969 358028 357966 357974 358033 357971 357979 358038 357976 357984 358043 357981 357989 358048 357986 357994 358053 357991
432-5011EA 2520 DKK
432-5011 432-5031 432-5010 432-5013 432-5034 432-5012 432-5015 432-5037 432-5014 432-5017 432-5040 432-5016 432-5019 432-5043 432-5018 432-5021 432-5046 432-5020
Tissue grinders, Potter-Elvehjem type
Homogenisatorer Vævskværne, Potter-Elvehjem
Morter af borosilikatglas, PTFE-pistil med stang i rustfrit stål. Savtakket PTFE-pistil finfordeler mere effektivt homogenatet ind i en mortercylinder. Præcis konstruktion med fuldstændig udskiftelige dele.
  • Afstand mellem pistil og rør udgør 0,1 til 0,15 mm
  • Stav af rustfrit stål Ø 6,3 mm
  • Kan autoklaveres
Wheaton 33 low extractable borosilicate glass (meets ASTM Type I Class A and USP Type I standards).
Certificeringer: Wheaton 33 lavt ekstraherbart borosilikatglas (overholder standarderne ASTM type I klasse A og USP type I).