Homogenisatorer, koniske
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
358133 358137 358141 358145 358132 358144 358143 358140 358139 358136 358135 358131
432-1290EA 1210 DKK
432-1290 432-1291 432-1292 432-1293 432-1294 432-5062 432-5061 432-5060 432-5059 432-5058 432-5057 432-5056
Homogenisatorer, koniske
Homogenisatorer Vævskværne, Potter-Elvehjem
Morter af borosilikatglas, PTFE-pistil med stang i rustfrit stål. Håndholdt homogenisator med konisk overflade, der muliggør opdeling i mindre partikler, hvorefter materialet passerer gennem den cylindriske sektion til den endelige homogenisering. Formalingen er mere effektiv og kræver mindre tid sammenlignet med designene hos Tenbroeck og Potter-Elvehjem. Til blødt væv, fx hjernevæv.
  • Afstand mellem pistil og rør udgør 0,1 til 0,15 mm
Den rustfri stålstang Ø 6,3 mm er tilstrækkelig lang til at passe ind i patronen på omrørermotorer.
Certificeringer:More Product Information