Mikrokværne
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
357844 357848
432-1280EA 1500 DKK
432-1280 432-1281
Mikrokværne
Homogenisatorer Vævskværne, Potter-Elvehjem
Borosilikatglas. Designet til skånsom håndbetjening. Ligner Potter-Elvehjem helt i glas, men mikrostørrelse for ekstremt nøjagtigt arbejde.
  • Reservoir og hældekant indbygget i designet
  • Frigang mellem pistil og rør 0,1 til 0,15 mm
Wheaton 33 lavt ekstraherbart borosilikatglas (overholder standarderne ASTM type I klasse A og USP type I).
Certificeringer: Wheaton 33 lavt ekstraherbart borosilikatglas (overholder standarderne ASTM type I klasse A og USP type I).