Homogenisator, Tenbroeck-type
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
357422 357424 357426 357421 357428
432-1276EA 2300 DKK
432-1276 432-1277 432-5000 432-1275 432-5001
Homogenisator, Tenbroeck-type
Homogenisatorer Vævskværne, Potter-Elvehjem
Borosilikatglas. Homogenisatorer med udskiftelige præcisionspistiller og rør til væv som fx lever, indvolde og hjerte.
  • Hult håndtag kan fyldes med is
  • Udvidet reservoir og hældekant
  • Frigang mellem pistil og rør 0,1 - 0,15 mm
Wheaton 33 lavt ekstraherbart borosilikatglas (overholder standarderne ASTM type I klasse A og USP type I).
Certificeringer: Wheaton 33 lavt ekstraherbart borosilikatglas (overholder standarderne ASTM type I klasse A og USP type I).