Homogenisator, Dounce-type
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
357546 357538 357542 357544
432-1273EA 3990 DKK
432-1273 432-1270 432-1271 432-1272
Homogenisator, Dounce-type
Homogenisatorer Vævskværne, Potter-Elvehjem
Borosilikatglas. Designet til at tilbageholde en høj procentdel af cellekerne og mitochondrie i bløddele. Pistilkuglen er omgivet af væske under drift, hvilket hindrer varmeudvikling. Friktion reduceres, og glasakkumulering reduceres.
  • Morteren har et stort reservoir og hældekant
Wheaton 33 low extractable borosilicate glass (meets ASTM Type I Class A and USP Type I standards).
Certificeringer: Wheaton 33 lavt ekstraherbart borosilikatglas (overholder standarderne ASTM type I klasse A og USP type I).
Leveringsinformation: Hver morter leveres med en 'løs' pistil (0,114 mm ±0,025 mm), og en 'tæt' pistil (0,05 mm ±0,025 mm).