Indstøbningskassetter til håndtering af vævsprøver, Histosette® II, M485
Leverandør: Simport Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M485-11 M485-2 M485-3 M485-5 M485-6 M485-4 M485-10 M485-12 M485-7 M485-8 M485-9
720-0224EA 1140 DKK
720-0224 720-0226 720-0227 720-0229 720-0230 720-0228 720-0223 720-0225 720-0231 720-0232 720-0233
Indstøbningskassetter til håndtering af vævsprøver, Histosette® II, M485
Histologikassetter Kassetter til vævsforarbejdning
Acetylpolymer. Ligner M492, men lågene er allerede fjernet fra kassetterne og pakkes særskilt i kassen.
  • Convenient for cassette labelling instruments as the covers are already removed
  • Resistant to the chemical action of histological solvents
  • Flow-through slots maximise fluid exchange