Indstøbningskassetter til håndtering af biopsiprøver, Histosette® I, M491
Leverandør: Simport Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M491-2 M491-3 M491-4 M491-5 M491-6 M491-9 M491-10 M491-11 M491-12 M491-7 M491-8
720-0898EA 2280 DKK
720-0898 720-0899 720-0900 720-0901 720-0902 720-0905 720-0895 720-0896 720-0897 720-0903 720-0904
Indstøbningskassetter til håndtering af biopsiprøver, Histosette® I, M491
Histologikassetter Indstøbningskassetter, Biopsiprøver
Acetylpolymer.
  • Modstandsdygtig over for alle almindeligt anvendte histologiske opløsninger
  • Firkantede spalter (1 mm) for at maksimere væskeudveksling og sikre korrekt dræning
  • Indbygget låg
  • Skrivefelt bagpå ved en vinkel på 30°