Indstøbningskassetter til håndtering af vævsprøver, Histosette® II, M492
Leverandør: Simport Scientific
Ratings:
Gennemsntilig vurdering: 4.0 (Bedømmelse)
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Var denne bedømmelse brugbar? Ja Nej
Ja: 0 Nej: 0 
santé / achat / Clermont Ferrand
Ja, jeg anbefaler
produit fiable et répondant à nos attentes dommage que le délai de livraison soit très long
M492-2 M492-4 M492-5 M492-6 M492-10 M492-11 M492-12 M492-3 M492-8 M492-9 M492-7
720-0909EA 3270 DKK
720-0909 720-0911 720-0912 720-0913 720-0906 720-0907 720-0908 720-0910 720-0914 720-0915 720-1528
Indstøbningskassetter til håndtering af vævsprøver, Histosette® II, M492
Histologikassetter Kassetter til vævsforarbejdning
Acetylpolymer.
  • Modstandsdygtig over for histologiske opløsningsmidlers kemiske virkning
  • Gennemstrømningsslots maksimerer væskeudvekslingen
  • Indbygget låg
  • 45° vinkelvinkel skrivefelt bagpå så det kan bruges sammen med førende kassette etiketmaskiner