Indstøbningskassetter til håndtering af biopsiprøver, Histosette® II, M493
Leverandør: Simport Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M493-2 M493-4 M493-5 M493-6 M493-7 M493-8 M493-9 M493-10 M493-11 M493-12 M493-3
720-0919EA 3320 DKK
720-0919 720-0921 720-0922 720-0923 720-0924 720-0925 720-0926 720-0916 720-0917 720-0918 720-0920
Indstøbningskassetter til håndtering af biopsiprøver, Histosette® II, M493
Histologikassetter Indstøbningskassetter, Biopsiprøver
Acetylpolymer.
  • Der skal ikke anvendes biopsi-pads
  • Modstandsdygtig over for de mest almindeligt anvendte histologiske opløsninger
  • Indbygget låg
  • 45° vinkels skrivefelt bagpå, der egner sig til visse etiketsystemer