Biopsi-behandlings/integrerings-kassetter, Microsette™ I M502
Leverandør: Simport Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M502-12 M502-16 M502-5 M502-10 M502-11 M502-2 M502-3 M502-4 M502-6 M502-7 M502-8 M502-9
720-0309EA 4850 DKK
720-0309 720-1543 720-0954 720-0949 720-0950 720-0951 720-0952 720-0953 720-0955 720-0956 720-0957 720-0958
Biopsi-behandlings/integrerings-kassetter, Microsette™ I M502
Histologikassetter Indstøbningskassetter, Biopsiprøver
Acetalpolymer.
  • Biopsipads ikke nødvendige
  • Stort rum 25×30 mm
  • 2000 huller (Ø 0,26 mm), som er egnede til nålebiopsier
  • Integreret låg
  • Forreste skrivefelt er vinklet 45°, hvilket er egnet til visse mærkningssystemer