Biopsi-behandling/integrerings-kassetter, Histosette ® I M499
Leverandør: Simport Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M499-6 M499-12 M499-10 M499-11 M499-2 M499-3 M499-4 M499-5 M499-7 M499-8 M499-9
720-0946EA 2280 DKK
720-0946 720-1538 720-0940 720-0941 720-0942 720-0943 720-0944 720-0945 720-1542 720-0947 720-0948
Biopsi-behandling/integrerings-kassetter, Histosette ® I M499
Histologikassetter Indstøbningskassetter, Biopsiprøver
Acetalpolymer. Engangskassetter, der minder om M498-serien, men som er specielt designet til at holde biopsiprøver under integreringsprocessen.
  • Biopsipads ikke nødvendige
  • Kvadratiske åbninger (1 mm) for at maksimere væskeudvekslingen og sikre korrekt tømning
  • Integreret låg
  • Med et 45° vinklet skrivefelt, der tillader anvendelse med visse automatiske mærkningsinstrumenter