Biopsi-behandlings/integrerings-kassetter, Micromesh™ M508
Leverandør: Simport Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M508-10 M508-11 M508-12 M508-2 M508-3 M508-4 M508-5 M508-6 M508-7 M508-8 M508-9
720-0979EA 4790 DKK
720-0979 720-0980 720-0981 720-0982 720-0983 720-0984 720-0985 720-0986 720-0987 720-0988 720-0989
Biopsi-behandlings/integrerings-kassetter, Micromesh™ M508
Histologikassetter Indstøbningskassetter, Biopsiprøver
Acetalpolymer.
  • Biopsipads ikke nødvendige
  • Kassetterne har fire kvadratiske rum på 13 mm
  • Top og bund har ca. 1676 kvadratiske åbninger, så væskeudveksling maksimeres
  • Integreret låg
  • Forreste skrivefelt er vinklet 45°, hvilket er egnet til visse mærkningssystemer