Biopsi-behandlings/integrerings-kassetter, Micromesh™ M507
Leverandør: Simport Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M507-10 M507-11 M507-12 M507-2 M507-3 M507-4 M507-5 M507-6 M507-7 M507-8 M507-9
720-0968EA 4790 DKK
720-0968 720-0969 720-0970 720-0971 720-0972 720-0973 720-0974 720-0975 720-0976 720-0977 720-0978
Biopsi-behandlings/integrerings-kassetter, Micromesh™ M507
Histologikassetter Indstøbningskassetter, Biopsiprøver
Acetal polymer. Biopsibehandling/indlejringskassetter, Micromesh™ M507.
  • Biopsipads ikke nødvendige
  • Store, kvadratiske rum, 27 mm², egnede til nålebiopsier
  • 1676 kvadratiske åbninger (0,38 mm²) tillader forbedret væskeudveksling
  • Integreret låg
  • Forreste skrivefelt er vinklet 45°, hvilket er egnet til visse mærkningssystemer