Biopsi-behandlings/integrerings-kassetter, Microsette™ M503
Leverandør: Simport Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M503-8 M503-12 M503-10 M503-11 M503-2 M503-3 M503-4 M503-5 M503-6 M503-7 M503-9
720-1029EA 4850 DKK
720-1029 720-1546 720-0959 720-0960 720-0961 720-0962 720-0963 720-0964 720-0965 720-0966 720-0967
Biopsi-behandlings/integrerings-kassetter, Microsette™ M503
Histologikassetter Indstøbningskassetter, Biopsiprøver
Acetylpolymer.
  • Biopsipads ikke nødvendige
  • Seks rum, hvert rum er 7×12 mm, nummereret 1 - 6
  • 2000 kvadratiske åbninger (hver åbning er 0,26 mm) maksimerer væskeudveksling
  • Integreret låg
  • Forreste skrivefelt er vinklet 45°, hvilket er egnet til visse mærkningssystemer