Biopsy cassettes in QuickLoad™ sleeves, Micromesh™
Leverandør: Simport Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M507-12SL M507-11SL M507-2SL M507-3SL M507-4SL M507-5SL M507-6SL M507-7SL M507-8SL M507-9SL M507-10SL
720-1224EA 3360 DKK
720-1224 720-1578 720-1228 720-1229 720-1230 720-1231 720-1232 720-1582 720-1583 720-1584 720-1223
Biopsy cassettes in QuickLoad™ sleeves, Micromesh™
Histologikassetter Indstøbningskassetter, Biopsiprøver
Kassetter i plasthylstre.
  • Skrivefeltet på forsiden er placeret i en 45° vinkel for at gøre kassetten mere velegnet til automatiserede kassettepåtrykkere
  • Fås i ikke-cytotoksiske og ikke-metalliske farver
  • Perfekt til selv til nålebiopsier
  • Store mærkningsområder er placeret på tre sider af kassetterne
Disse kassetter, støbt af en specielt massiv polymer, holder prøver sikkert nedsænket i væske og er totalt resistente overfor den kemiske aktion fra histologiske opløsningsmidler. Låget kan åbnes lukke så ofte som det er nødvendigt og genlukker altidMore Product Information