Indstøbningskassetter til vævsbehandling, Histosette® I, M490
Leverandør: Simport Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M490-10 M490-12 M490-2 M490-3 M490-4 M490-5 M490-6 M490-7 M490-9 M490-11 M490-8
720-0884EA 1520 DKK
720-0884 720-0886 720-0887 720-0888 720-0889 720-0890 720-0891 720-0892 720-0894 720-0885 720-0893
Indstøbningskassetter til vævsbehandling, Histosette® I, M490
Histologikassetter Kassetter til vævsforarbejdning
Acetal polymer.
  • Resistent overfor histologiske opløsningsmidler
  • Gennemstrømningsslots maksimerer væskeudvekslingen og sikrer ordentlig dræning
  • Integreret låg eliminerer behovet for separate låg
  • 30°skrivevinkel