Sikkerhedsslange til gas
Leverandør: DEUTSCH NEUMANN
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
3608050 3608075 3608100 3608150 3608060 3608125 3608200 3608300
451-4311EA 967 DKK
451-4311 451-4312 451-4313 451-4314 451-4315 451-4316 451-4317 451-4318
Sikkerhedsslange til gas
Slanger Overførselsslange
Trådkerne af snoet rustfrit stål med rødt gummi.
  • Fleksibel og resistent over for udbuling
  • Snit-, riv- og temperaturresistent
  • Overholder DIN 12898
DVGW-Reg.-N°. G84e 100 D&N
Certificeringer: DVGW-Reg.-N°. G84e 100 D&N