Beskyttelsesbriller, V-Maxx®
Leverandør: HONEYWELL SAFETY
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1006193 1006192 1007506 1006194 1006195 1006196 1008111
111-3585EA 130 DKK
111-3585 111-2295 111-0736 111-2296 111-2297 111-2298 111-2299
Beskyttelsesbriller, V-Maxx®
Beskyttelsesbriller
Sporty designbriller med elastisk rem.
  • 180° synsfelt for uhindret perifert udsyn
  • Roterende stropholdere for nemmere brug sammen med hjelme
  • Indirekte ventilation, der overholder stænk-resistenstest
Kan bæres over almindelige briller og halvmaskede beskyttelsesmasker.
Vægt: 93 g.
Certificeringer: EN 166, EN 169, EN 170, 1 F, C, 3, 4, 9