Beskyttelsesbriller, overtræksdragt
Leverandør: Bollé Safety
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
COVERSI COVACLEAN
111-0991EA 0 DKK
111-0991 BOLECOVACLEAN
Beskyttelsesbriller, overtræksdragt
Beskyttelsesbriller
Komfortable beskyttelsesbriller med justerbare elastikstropper.
  • Passer uden problemer over de fleste briller
  • Høj flowventilering med fire indirekte ventilatorer
  • Resistent over for smeltet metal og varme tørstoffer, støv og flydende aerosoler
Certificeringer: EN 166