General purpose gloves, Ultrane 553
Leverandør: MAPA
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
34553087 34553088 34553089 34553080 34553086
112-0737EA 327 DKK
112-0737 112-0738 112-0739 112-0735 112-0736
General purpose gloves, Ultrane 553
Handsker
Mørkegrå strikkede handsker af polyamid, hvor håndflade og fingre er belagt med sort nitril. Handskerne har kurvede fingre og profileret håndflade, håndled med indstrikket elastik (naturgummi elastisk håndledsbånd) og en glat udvendig overflade. Garanteret silikonefri.
  • Stor slidresistens giver øget holdbarhed
  • Nitrilbelægningen yder overlegen beskyttelse mod olierede og fedtede komponenter
  • Øget fingerfølsomhed og præcis håndbevægelse takket været handskedesignet og tykkelsen
  • Komfortabel, sømløst strikket foring. Håndfladebelægningen er designet til at forbedre ventilationen i handsken
Handskerne er kun beregnet til at beskytte hænderne. De beskytter ikke håndled eller underarme.
Certificeringer: EN 388 (4121X), Cat. II