General purpose gloves, Perfect Poly® black
Leverandør: HONEYWELL SAFETY
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2400251/6 2400251/8 2400251/9 2400251/10 2400251/7
112-2275EA 50.7 DKK
112-2275 112-2277 112-2278 112-2279 112-2276
General purpose gloves, Perfect Poly® black
Handsker
Strikkede handsker fremstillet af letvægtspolyamid.
  • Grå polyurethanbelægning på håndfladen og fingerspidserne
  • Fremragende smidighed
  • Stor slidresistens
Velegnet til let håndtering i tørre og beskidte miljøer.
Certificeringer: EN 388:2016 (4121X); Cat. II