Almindelige handsker, AlphaTec® 87-315
Leverandør: Ansell
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
87-315/6.5-7 87-315/7.5-8 87-315/8.5-9 87-315/9.5-10
112-3639EA 17.3 DKK
112-3639 112-3640 112-3641 112-3642
Almindelige handsker, AlphaTec® 87-315
Handsker
Højre/venstre specifikke handsker til flergangsbrug, som er laver af 100% latex, har fiskeskælsoverflade og er forsynet med et for af rent bomuldsfilt.
  • Kloreret indvendigt for at minimere risikoen for allergi
  • Kloreret udenfor for at øge den mekaniske og kemiske modstandsdygtighed
Ideel til opgaver indenfor fødevarebehandling eller til rengørings- og vedligeholdelsesarbejde.
Certificeringer: EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X010X), Kat. III, AQL 0,65
Fødevarekontakt godkendt